제품명
mPAGE® 8-16% Bis-Tris Precast Gel, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 15 well
유통기한
18 mo.
포장
pkg of 10 gels
길이 × 너비 × 웰
10 cm × 8 cm × 15 well
카세트 너비 × 길이
10 cm × 8 cm
겔 두께
1 mm
웰 최대 용적
40 μL
well wells
15 wells
호환성
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
애플리케이션
- Load up to 60 μl sample / well
- Typical run time 26 min (MES, 180V) or 31 min (MOPS, 200V)
- Reverse gasket when using with Bio-Rad Mini-PROTEAN systems
- Use adapter (MPTA) with XCell SureLock and other compatible systems
Western Blotting
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
문서
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
프로토콜
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
관련 콘텐츠
전기영동을 위한 mPAGE® 프리캐스트 폴리아크릴아마이드 겔은 고분해능 단백질 분리 효과를 제공하며, 사용자의 비용 부담을 줄이고 시간을 절약합니다. mPAGE 겔은 일반 전기영동 탱크에서 사용하기에 적합하며 검체 웰 용적이 증가한 것이 특징입니다.
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.