주요 문서
MP42G10
Millipore
mPAGE® 4-20% Bis-Tris Precast Gels
4-20% Bis-Tris, 10 well, 1mm
동의어(들):
Bis-Tris precast gels, precast gels for SDS-PAGE, precast polyacrylamide gels
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩164,329
₩164,329
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩164,329
About This Item
UNSPSC 코드:
41105320
NACRES:
NA.56
₩164,329
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
제품명
mPAGE® 4-20% Bis-Tris Precast Gel, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 10 well
유통기한
18 mo.
포장
pkg of 10 gels
길이 × 너비 × 웰
10 cm × 8 cm × 10 well
카세트 너비 × 길이
10 cm × 8 cm
겔 두께
1 mm
웰 최대 용적
80 μL
well wells
10 wells
호환성
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
mPAGE 4-20% Bis-Tris Precast Gel, 10x8 cm
  • Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
애플리케이션
mPAGE 4-20% bis-tris gels for high resolution protein separation
  • Load up to 80 μl sample / well
  • Typical run time 30 min (MES, 180V) or 34 min (MOPS, 200V)
  • Reverse gasket when using with Bio-Rad Mini-PROTEAN systems
  • Use adapter (MPTA) with XCell SureLock and other compatible systems
Western Blotting
법적 정보
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
관련 콘텐츠
전기영동을 위한 mPAGE® 프리캐스트 폴리아크릴아마이드 겔은 고분해능 단백질 분리 효과를 제공하며, 사용자의 비용 부담을 줄이고 시간을 절약합니다. mPAGE 겔은 일반 전기영동 탱크에서 사용하기에 적합하며 검체 웰 용적이 증가한 것이 특징입니다.
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.