MABT61
Anti-Nectin-1/PVRL1 (CD111) Antibody, clone R1.302
clone R1.302.12, from mouse
동의어(들):
poliovirus receptor-related 1 (herpesvirus entry mediator C), nectin-1, poliovirus receptor-related protein 1, poliovirus receptor-like 1, nectin 1, ectodermal dysplasia 4 (Margarita Island type), Herpesvirus entry mediator C, Herpes virus entry mediator
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
R1.302.12, monoclonal
종 반응성
human
기술
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PVRL1(5818)
일반 설명
면역원
애플리케이션
품질
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected Nectin-1/PVRL1 in human TF-1 cells.
표적 설명
물리적 형태
분석 메모
Human TF-1 cells
기타 정보
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable