주요 문서
Z611964
Julabo® bath tubing
Viton®, I.D. × L 8 mm × 1 m
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩190,719
₩190,719
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩190,719
About This Item
UNSPSC 코드:
41105108
NACRES:
NB.77
₩190,719
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
material
Viton®
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Julabo 8930108
파라미터
−50-200 °C temperature
I.D. × 길이
8 mm × 1 m
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)