클론
ab62, monoclonal
종 반응성
human
기술
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
동형
IgG2aκ
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ITGB3(3690)
관련 카테고리
일반 설명
Clone Ab62 is a monoclonal antibody that specifically recognizes the LIBS2 epitope in the C-terminal region of the extracellular domain of the beta3 subunit (Wiberzbicka-Patynowski, I., et al. (1999). JBC. 274(53):37809-37814).
특이성
면역원
애플리케이션
Cell Structure
Integrins
품질
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected LIBS2 domain of integrin beta3 subunit in 10 µg of human platelets cell lysate.
표적 설명
Other MW bands may vary or may be observed depending on lysate used and if the LIBS2 epitope is present in other proteins.
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Human platelets cell lysate
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable