MABN88
Anti-K+/Cl- Cotransporter (KCC2) Antibody, clone N1/12
clone N1/12, from mouse
동의어(들):
Electroneutral potassium-chloride cotransporter 2, Erythroid K-Cl cotransporter 2, Neuronal K-Cl cotransporter, electroneural potassium-chloride cotransporter 2, solute carrier family 12, potassium-chloride transporter), member 5
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
N1/12, monoclonal
종 반응성
rat, human
기술
immunohistochemistry: suitable
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SLC12A5(57468)
rat ... Slc12A5(171373)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
품질
Immunohistochemistry Analysis: 1:300 dilution of this antibody detected KCC2 in rat cortex area A-3 tissue.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Rat cortex area A-3 tissue
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable