ABS310
Anti-hCE-1 Antibody
serum, from rabbit
동의어(들):
Carboxylesterase 1, Liver carboxylesterase 1, Acyl-coenzyme A:cholesterol acyltransferase, ACAT, Brain carboxylesterase hBr1, CE-1, hCE-1, Cocaine carboxylesterase, Egasyn, HMSE, Methylumbelliferyl-acetate deacetylase 1, Monocyte/macrophage serine estera
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
serum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
종 반응성
human
기술
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CES1(1066)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Signaling
Developmental Signaling
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected hCE-1 in hCE-1 transfected U373MG cell lysates, and demonstrated a loss of signal in non-transfected and hCE-2 transfected U373MG cell lysates (Prof. P. Potter, St. Jude Children′s Research Hospital, Memphis.).
품질
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected hCE-1 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
분석 메모
HepG2 cell lysate
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1