MABE986
Anti-PTB Antibody, clone BB7
clone Bb7, from mouse
동의어(들):
Polypyrimidine tract-binding protein 1, PTB, 57 kDa RNA-binding protein PPTB-1, Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein I, hnRNP I, PTB
크기 선택
₩540,386
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
크기 선택
About This Item
₩540,386
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
Bb7, monoclonal
종 반응성
mouse, human
기술
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
동형
IgG2bκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PTBP1(5725)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected PTB in HeLa, HUVEC, and NIH/3T3 cells.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated PTB in HeLa and WERI-1 nuclear extracts. (Chou, M.Y., et al. (2000). Mol Cell. 5(6):949-57).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PTB in HeLa and WERI-1 nuclear extracts (Sharma, S., et al. (2005). Mol Cell. 19(4):485-496).
품질
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected PTB in 10 µg of HeLa cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable