MABE1121
Anti-Ago1 Antibody, clone 4B8
clone 4B8, from rat
동의어(들):
Protein argonaute-1, Argonaute1, hAgo1, Argonaute RISC catalytic component 1, Eukaryotic translation initiation factor 2C 1, eIF-2C 1, eIF2C 1, Putative RNA-binding protein Q99, Ago1
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rat
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
4B8, monoclonal
종 반응성
human
기술
western blot: suitable
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... AGO1(26523)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Ago1-containing messenager ribonucleoprotein (mRNP) complexes primarily in the low density fractions of sucrose gradient-fractionated HEK293 lysate (Höck, J., et al. (2007). EMBO Rep. 8(11):1052-1060).
Immunoprecipitation Analysis: Representative lots immunoprecipitated FLAG-tagged Ago1, but not FLAG-tagged Ago2, Ago3, or Ago4 (Ender, C., et al. (2008). Mol. Cell. 32(4):519-528; Beitzinger, M., et al. (2007). RNA Biol. 4(2):76-84).
RNA Binding Protein Immunoprecipitation (RIP): Representative lots co-immunoprecipitated Ago1-associated RNAs, including mRNAs, miRNAs, and snoRNAs from human cell lysates (Li, Z., et al. (2009). J. Virol. 83(24):12751-12758; Ender, C., et al. (2008). Mol. Cell. 32(4):519-528; Beitzinger, M., et al. (2007). RNA Biol. 4(2):76-84).
품질
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Ago1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable