클론
R-10G, monoclonal
종 반응성
human
반응하면 안 됨
mouse
기술
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
동형
IgG1, kappa
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PODXL(5420)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Western Blot Analysis: 1µg/mL of this antibody detected podocalyxin associated keratin sulphate in 10 µg of human brain lysate.
Evaluated by Immunocytochemistry in human ES cells.
Immunocytochemical Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected odocalyxin associated keratin sulphate in human ES cells.
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
품질
Western Blot Analysis: 1µg/mL of this antibody detected podocalyxin associated keratin sulphate in 10 µg of human ES cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable