MABC662
Anti-RIPK2 Antibody, clone 1H10.1
clone 1H10.1, from mouse
동의어(들):
Receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 2, CARD-containing interleukin-1 beta-converting enzyme-associated kinase, CARD-containing IL-1 beta ICE-kinase, RIP-like-interacting CLARP kinase, Receptor-interacting protein 2, RIP-2, Tyrosine-prote
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1H10.1, monoclonal
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
동형
IgMκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... RIPK2(8767)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
품질
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected RIPK2 in 10 µg of human placenta tissue lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable