MABC178
Anti-P-Rex1 Antibody, clone 6F12
clone 6F12, from mouse
동의어(들):
Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate-dependent Rac exchanger 1 protein, P-Rex1, PtdIns(3,4,5)-dependent Rac exchanger 1
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
6F12, monoclonal
종 반응성
human
기술
western blot: suitable
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PREX1(57580)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
품질
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected P-Rex 1 in 10 µg of THP-1 cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
THP-1 cell lysate
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable