제품명
Anti-Huntingtin Protein Antibody, a.a. 2146-2541, clone HU-2E8, ascites fluid, clone HU-2E8, Chemicon®
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
HU-2E8, monoclonal
종 반응성
monkey, human
제조업체/상표
Chemicon®
기술
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
동형
IgG1
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... HTT(3064) , SLC6A4(6532)
특이성
면역원
애플리케이션
Western blot: 1:500-1:5,000
Immunohistochemistry on frozen and microwave oven treated paraffin sections
(human tissue): 1:500-1:5,000
Immunocytochemistry on transfected cells: 1:500-1:5,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
물리적 형태
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable