제품명
Anti-Huntingtin Antibody, a.a. 1-82, ascites fluid, clone 2B4, Chemicon®
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
2B4, monoclonal
종 반응성
human
제조업체/상표
Chemicon®
기술
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
동형
IgG1
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... HTT(3064) , SLC6A4(6532)
특이성
면역원
애플리케이션
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Immunocytochemistry (1): 1:500-1:5,000
Immunohistochemistry (1,2): 1:500-1:5,000
ELISA: 1:500-1:5,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Normal human cerebral cortex lysate, Mouse brain cortex samples from HD or wild type mice
기타 정보
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable