생물학적 소스
rat
Quality Level
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
ELM1, monoclonal
종 반응성
mouse
포장
antibody small pack of 25 μL
기술
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
mouse ... Nid1(18073)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Nidogen-1 in Immunocytochemistry applications (Kick, K., et. al. (2016). Arterioscler Thromb Vasc Biol. 36(12):2346-2357).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Nidogen-1 in Immunohistochemistry applications (Chang, Y.T., et. al. (2016). J Clin Invest. 126(2):721-31).
품질
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Nidogen-1 in mouse kidney tissue.
표적 설명
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable