주요 문서
MAB045
Sigma-Aldrich
Anti-Fluorescein (FITC) Antibody, clone 5D6.2
clone 5D6.2, Chemicon®, from mouse
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩558,352
₩558,352
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩558,352
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
₩558,352
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
5D6.2, monoclonal
종 반응성(상동성에 의해 예측)
all
제조업체/상표
Chemicon®
기술
ELISA: suitable
동형
IgG2a
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
특이성
Fluorescein (FITC)
애플리케이션
EIA. Optimal working dilutions must be determined by end user.
This Anti-Fluorescein (FITC) Antibody, clone 5D6.2 is validated for use in ELISA for the detection of Fluorescein (FITC).
결합
Replaces: CBL97
물리적 형태
Format: Purified
Liquid in 0.02 M phosphate buffer, 0.25 M NaCl, pH 7.6, 0.1% sodium azide.
기타 정보
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
법적 정보
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable