제품명
mPAGE® Lux Masked Short Plates, 5pk,
material
glass plate
설명
for use with mPAGE® Lux Curing Station with 10 wells or 15 wells
포장
pkg of 5 packs (10 wells)
pkg of 5 packs (15 wells)
제조업체/상표
Millipore
환경친화적 대안 제품 특성
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
기술
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
너비 × 높이
10.1 cm × 7.3 cm
겔 크기
8.3 cm × 10.1 cm
호환성
for use with mPAGE®
- Lux Bis-Tris Reagent Kit
- Lux Curing Station
- Lux Mixing Tubes Combs
- Mini Spacer Plates
- Mini Gel Tank
- Mini Wet Transfer System
환경친화적 대안 카테고리
문서
3분 안에 바로 사용할 수 있는 SDS-PAGE 겔을 위한 mPAGE® Lux 캐스팅 시스템에 대해 알아보세요. 필요시에 바로 사용할 수 있는 신선 SDS-PAGE 겔입니다.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.