주요 문서
GCR2
Millipore
mPAGE® Gel Caster
2 pack, device for hand casting mini gels, does not include plates or combs
동의어(들):
gel casting frame
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 EACH
₩218,327
₩218,327
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
크기 선택
보기 변경
2 EACH
₩218,327
About This Item
UNSPSC 코드:
41105305
NACRES:
NC.01
₩218,327
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
포장
pack of 2
제조업체/상표
Millipore
기술
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
너비 × 높이
14.8 cm × 5.6 cm , caster dimensions
겔 크기
8.3 cm × 10.1 cm
호환성
for use with mPAGE®
  • TurboMix Bis-Tris Gel Casting Kit
  • Combs
  • Mini Spacer Plates
  • Short Plates
  • Mini Gel Tank
  • Mini Wet Transfer System
일반 설명
The mPAGE® Gel Caster offers a leak-free solution for handcasting up to 2 mini protein gels. Gels cast
are 8 cm x 10 cm with a gel thickness of 1.0 mm, 0.75 mm, or 1.5 mm, along
with 10 or 15-well options for sample loading. The mPAGE® Gel Caster has been
designed to simplify hand casting gels and to eliminate leakage during the casting
process.
성분
The gel caster is available as a standalone device and includes
  • mPAGE® Gel Caster Base (2)
  • mPAGE® Gel Caster Frame (2)
  • mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets (2)
  • mPAGE® Gel Releasers (5)
법적 정보
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
문서
3분 안에 바로 사용할 수 있는 SDS-PAGE 겔을 위한 mPAGE® Lux 캐스팅 시스템에 대해 알아보세요. 필요시에 바로 사용할 수 있는 신선 SDS-PAGE 겔입니다.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
프로토콜
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
PAGE 소개. 폴리아크릴아미드 겔에서의 크기 기준 단백질 분리를 위한 SDS-PAGE 배경 및 프로토콜에 대해 알아봅니다.
질문
  1. Can I use BioRad Mini-PROTEAN Short plates and Spacer plates together with mPAGE Gel caster (GCR2)? Thank you for the answer.
    1 답변
    1. Yes, the Bio-Rad plates are the same size as the MilliporeSigma gel caster plates.