material
polyester support
polyethersulfone membrane (PES)
polypropylene housing
silicone O-ring
Quality Level
무균
irradiated
non-sterile
멸균 적합성
gamma compatible
제품 라인
Opticap® XL 10
특징
hydrophilic
기술
prefiltration: suitable
길이
13.2 in.
너비
4.2 in.
중심부 크기
, polypropylene
여과 면적
0.57 m2
Matrix
Milligard® PES
pore size
1.2/0.8 μm pore size
피팅
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
- Fast flow and high throughput
- Predictable scalability from small-scale to production-size devices
- High thermal stability: compatible with steam-in-place and autoclave sterilization methods
- Single-use, gamma-ready formats
- Caustic stable
포장
기타 정보
Organism Retention: Microorganism
Mode of Action: Filtration (size exclusion)
Application: BioProcessing
Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
Instructions for Use: Please refer to Opticap® Small Scale 300 Capsule, XL, XLT and T-line Capsules User Guide
Storage Statement: Store in dry location
Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
법적 정보
면책조항
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능