Merck
KHGEG3TTT1H
Millipore
Millipore Express® SHC High Area 0.5/0.2µm, Opticap® XLT 30 Capsule
Fittings 1-1/2 in. TC, Gamma Compatible
동의어(들):
Gamma Compatible High Area Opticap® XLT 30 Millipore Express® SHC 0.5  µm/0.2 µm 1-1/2 in. TC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151806
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품명
Millipore Express® SHC High Area, Opticap® XLT Capsule, Opticap® XLT 30, cartridge nominal length 30 in. (75 cm)
material
polyester support
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene vent cap
polysulfone
silicone seal
Quality Level
규정 준수
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
무균
non-sterile
멸균 적합성
gamma compatible
제품 라인
Opticap® XLT 30
특징
hydrophilic
제조업체/상표
Millipore Express®
파라미터
≤169.2 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psi) at 80 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse; intermittent)
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
6.9 bar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (Forward; intermittent)
80 psig max. inlet pressure
기술
sterile filtration: suitable
길이
87.1 cm (34.3 in.)
너비
7.8 in.
카트리지 공칭 길이
30 in. (75 cm)
직경
10.7 in. (4.2 cm)
여과 면적
3.0 m2
입구에서 출구 너비(W)
15.2 cm (6.0 in.)
출구 연결 직경
1.5 in.
불순물
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Matrix
Millipore Express® SHC High Area
pore size
0.5/0.2 μm pore size
버블 포인트(bubble point)
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
피팅
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring seal)
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
응용 분야
sample preparation
일반 설명
T-line/Gauge Port: T-line
포장
Double Easy-Open bag
기타 정보
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
제조 메모
Sterilization Method
Gamma compatible to 45 kGy; 3 autoclave cycles of 60 min @ 123 °C; not in-line steam sterilizable
This product was manufactured with a Millipore Express® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
분석 메모
Bacterial Retention
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.
TOC/Conductivity
After sterilization and a controlled water flush of 63 L, samples exhibited less than 500 ppb TOC per USP <64> and less than 1.3 µS/cm per USP <64> at 25 °C.
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥6 L
법적 정보
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Quality Management Dossier (Open Access)
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Operational Excellence Dossier
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
혜택 자세히 보기 Emprove®프로그램 구독권은 다음을 제공합니다
이러한 문서를 이용할 수 없는 이유는?
Emprove® 자료는 제약 생산자의 등록 과정 및 위험성 평가 활동을 지원하도록 의도된 정보 그리고 기밀 정보를 포함합니다. 열람하기 원하시면 문의 사항 하십시오.