조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
| 팩 크기/SKU | 재고 정보 | 가격 (VAT 별도) |
|---|---|---|
25 μL | 구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오. | ₩95,410 |
125 μL | 구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오. | ₩270,295 |
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
Form:
solution
₩95,410
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
Application
PEXBUFF transfection enhancer increases the efficiency of CRISPR based RNP gene editing experiments. When added during RNP preparation workflow, PEXBUF increases editing.
Features and Benefits
- GRAS: generally regarded as safe
- Increases gene editing rates
- Easy workflow addition
- Works with various CAS9-based editors
Disclaimer
This product is covered by PCT/US2022/079037 and sold for research use only. Commercial use will require a license from Sigma-Aldrich. For licensing questions, please contact geneeditingip@milliporesigma.com.
저장 등급
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable