주요 문서
IT5SP0003
Millipore
IT5 Spare Part, HIM Assembly
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151819
eCl@ss:
32031690
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제조업체/상표
Integritest®
Quality Level
높이
203 mm
8 in.
너비
8 in.
깊이
8 in.
중량
64 oz
호환성
for use with INTEGRITEST® 5
저장 온도
10-30°C
법적 정보
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany