주요 문서
IPSN08132
Millipore
Immobilon® -P PVDF Blotting Sandwich
20 sandwiches, 8.5 x 13.5 cm, transfer membrane interleaved with blotting paper
동의어(들):
Blotting sandwich
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
20 EA
₩586,873
₩586,873
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
20 EA
₩586,873
About This Item
UNSPSC 코드:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
₩586,873
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제품명
Immobilon®-P Blotting Sandwich, 8.5 x 13.5 cm, Immobilon-P membrane interleaved with blotting paper,for standard tank transfer procedures
material
PVDF membrane
paper membrane
plain filter
white filter
Quality Level
특징
hydrophobic
제조업체/상표
Immobilon®
기술
western blot: suitable
필터 길이 × 너비
8.5 cm × 13.5 cm
공극 크기
0.45 μm pore size
용량
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
215 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
294 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
검출 방법
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
배송 상태
ambient
일반 설명
Filter Code: IPSN
법적 정보
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany