product name
mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets, 5pk, replacement part for mPAGE® Gel Caster
포장
pkg of 5 packs
제조업체/상표
Millipore
기술
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
겔 크기
8.3 cm × 10.1 cm
일반 설명
Use mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets for casting polyacrylamide gels with the mPAGE® Gel Caster components:
- mPAGE® Gel Caster Base
- mPAGE® Gel Caster Frame
호환성
Compatible with:
- mPAGE® Combs 10 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
- mPAGE® Combs 15 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
- mPAGE® Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
- mPAGE® Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm
법적 정보
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
시험 성적서(COA)
프로토콜
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
PAGE 소개. 폴리아크릴아미드 겔에서의 크기 기준 단백질 분리를 위한 SDS-PAGE 배경 및 프로토콜에 대해 알아봅니다.