주요 문서
GA102711
Millipore
Quikscale® Column GAG 100 x 550
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151816
eCl@ss:
32011301
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
파라미터
temp. range at 2-30 °C
Quality Level
기술
protein purification: suitable
높이
550 mm
길이
55.1 cm (21.7 in.)
법적 정보
QUIKSCALE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany