주요 문서
DR1094
Sigma-Aldrich
Anti-PAX7 Mouse mAb (1E12)
liquid, clone 1E12, Calbiochem®
동의어(들):
Anti-Paired Box 7
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩707,151
₩707,151
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩707,151
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
₩707,151
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
벌크 견적 요청
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1E12, monoclonal
양식
liquid
미포함
preservative
종 반응성
human, mouse
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
동형
IgG2a
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PAX7(5081)
일반 설명
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~60 kDa PAX7 protein.
Recognizes the ~60 kDa PAX7 protein in NIH3T3 cells and human stomach tissue.
This Anti-PAX7 Mouse mAb (1E12) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Paraffin Sections for the detection of PAX7.
면역원
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 411-521 human PAX7, expressed as a GST fusion protein
애플리케이션
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Paraffin Sections (0.5 g/ml)
경고
Toxicity: Regulatory Review (Z)
물리적 형태
In PBS, pH 7.2.
재구성
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
분석 메모
Positive Control
NIH3T3 cells, Human stomach tissue
기타 정보
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable