주요 문서
DR1075
Sigma-Aldrich
Anti-TARDBP Mouse mAb (2E2-D3)
liquid, clone 2E2-D3, Calbiochem®
동의어(들):
Anti-TAR DNA Binding Protein
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
2E2-D3, monoclonal
양식
liquid
미포함
preservative
종 반응성
human
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
동형
IgG1
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TARDBP(23435)
일반 설명
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~45 kDa TARDBP protein.
Recognizes the ~45 kDa TARDBP protein in A431 and HeLa cells and human leiomyosarcoma tissue.
This Anti-TARDBP Mouse mAb (2E2-D3) is validated for use in Immunoblotting, Immunocytochemistry, Paraffin Sections for the detection of TARDBP.
면역원
Full-length, recombinant human TARDBP (aa 1-261), expressed as a GST fusion protein.
애플리케이션
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Paraffin Sections (5 &microg/ml)
경고
Toxicity: Regulatory Review (Z)
물리적 형태
In PBS, pH 7.7.
재구성
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
분석 메모
Negative Control
293T cells
Positive Control
A431 cells, Human leiomyosarcoma tissue, HeLa cells
기타 정보
Ilieva, E,V., et al. 2010. Free Radic. Biol. Med.48, 1302.
Wils H, et al. 2010. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A107 3858.
Foulds, P,G., et al. 2009. Acta Neuropathol.118 647.
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable