클론
PAb416, monoclonal
양식
slurry (Liquid)
포함
≤0.1% sodium azide as preservative
종 반응성
SV40-infected cells
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
do not freeze
동형
IgG2a
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
일반 설명
면역원
애플리케이션
Affinity Purification (see comments)
포장
경고
물리적 형태
분석 메모
SV80 or SV-T2 cells
기타 정보
Whyte, P., et al. 1988. Nature334, 124.
Mitchell, P.J., et al. 1987. Cell50, 847.
Dixon, R.A.F. and Nathans, D., 1985. J. Virol.53, 1001.
Simanis, V. and Lane, D.P., 1985. Virol.144, 88.
Mann, R.S. and Carroll, R.B. 1984. Virology138, 379
Sarnow, P., et al. 1982. Cell28, 387.
Crawford, L.V., et al. 1981. Proc. Natl. Acad. Sci. USA78, 41.
Lane, D.P. and Crawford, L.V. 1979. Nature278, 261.
Carroll, R.B., et al. 1974. Proc. Natl. Acad. Sci. USA71, 3754.
Tooze, J.1973. Cold Spring Harbor, New York.
Tegtmeyer, P. 1972. J. Virol.10,
법적 정보
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable