SAB1408363
Anti-TTBK2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
KIAA0847, SCA11, TTBK
크기 선택
₩824,891
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
크기 선택
About This Item
₩824,891
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
추천 제품
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~54 kDa
종 반응성
human
기술
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TTBK2(146057)
일반 설명
면역원
Sequence
MSGGGEQLDILSVGILVKERWKVLRKIGGGGFGEIYDALDMLTRENVALKVESAQQPKQVLKMEVAVLKKLQGKDHVCRFIGCGRNDRFNYVVMQLQGRNLADLRRSQSRGTFTISTTLRLGRQILESIESIHSVGFLHRDIKPSNFAMGRFPSTCRKCYMLDFGLARQFTNSCGDVRPPRAVAGFRGTVRYASINAHRNREMGRHDDLWSLFYMLVEFVVGQLPWRKIKDKEQVGSIKERYDHRLMLKHLPPEFSIFLDHISSLDYFTKPDYQLLTSVFDNSIKTFGVIESDPFDWEKTGNDGSLTTTTTSTTPQLHTRLTPAAIGIANATPIPGDLLRENTDEVFPDEQLSDGENGIPVGVSPDKLPGSLGHPRPQEKDVWEEMDANKNKIKLGICKAATEEENSHGQANGLLNAPSLGSPIRVRSEITQPDRDIPLVRKLRSIHSFELEKRLTLEPKPDTDKFLETWYKIVYFSF
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터