주요 문서
CT01F1050
Millipore
Polygard® CT Cartridge Filter
pore size 1.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
동의어(들):
Polygard-CT Cartridge Filter 10 in. 1.0μm Code F Reinforced Core
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151806
eCl@ss:
32031690
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
glass fiber-reinforced polypropylene
polyester support
polyethylene seal
polypropylene
Quality Level
특징
hydrophilic
제조업체/상표
Polygard
파라미터
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
카트리지 공칭 길이
10 in. (25 cm)
직경
7.0 cm (2.75 in.)
불순물
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
공극 크기
1.0 μm nominal pore size
1.0 μm pore size
입력
sample type liquid
카트리지 코드
Code F (double open end w/flat gaskets)
일반 설명
Device Configuration: Cartridge
법적 정보
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany