클론
X22, monoclonal
양식
liquid
포함
≤0.1% sodium azide as preservative
종 반응성
bovine, mouse, rat, human
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
동형
IgG1
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CLTCL1(8218)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Immunofluorescence (1:1000, indirect)
Immunoprecipitation (see comments)
포장
경고
물리적 형태
재구성
기타 정보
Zhang, J.Z., et al. 1994. Cell78, 751.
Herskovits, J.S., et al. 1993. J. Cell Biol.122, 565.
Van Der Bliek, A.M., et al. 1993. J. Cell Biol.122, 553.
Pearse, B.M. and Robinson, M.S. 1990. Ann. Rev. Cell Biol.6, 151.
Brodsky, F.M. 1985. J. Cell Biol.101, 2047.
법적 정보
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable