Merck
CDRF3HN05
Millipore
Lynx® CDR
Lynx® CDR Female 3/8 Inch Hose Barb Reconnectable Connector - 5pack
동의어(들):
Multiple aseptic connections, disconnections and reconnections (up to 6 times)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
eCl@ss:
32010310
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
316 stainless steel spring(s) (passivated)
polysulfone flow path (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF)
polysulfone housing (outer, sterility chamber)
polysulfone valve body (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF)
silicone seal (USP Class VI, ADCF or EMA/410/01 compliant)
Quality Level
무균
non-sterile
제품 라인
Lynx®
파라미터
0.7 bar max. pressure (10 psi) (connect/disconnect pressure)
2-40 °C operating temperature (36-104 °F)
4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure)
높이
13.7 cm (5.4 in.)
길이
13.5 cm (5.3 in.)
너비
8.4 cm (3.3 in.)
피팅
3/8 in. inlet hose barb
애플리케이션
Sterile connection of single-use systems
제조 메모
Sterilization Method
Gamma compatible up to 45 kGy; Autoclave up to three times for 30 minutes @ 131 °C. Do not steam in place.
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Quality Management Dossier (Open Access)
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Operational Excellence Dossier
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
Operational Excellence Dossier
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
혜택 자세히 보기 Emprove®프로그램 구독권은 다음을 제공합니다
이러한 문서를 이용할 수 없는 이유는?
Emprove® 자료는 제약 생산자의 등록 과정 및 위험성 평가 활동을 지원하도록 의도된 정보 그리고 기밀 정보를 포함합니다. 열람하기 원하시면 문의 사항 하십시오.
문서
This article explains how to streamline transfer of an allogeneic cell therapies process to a CDMO partner and long-term manufacturing success.