제품명
Anti-c-Fos Antibody, Chemicon®, from sheep
생물학적 소스
sheep
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
종 반응성
human, rat
제조업체/상표
Chemicon®
기술
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... FOS(2353)
특이성
KNOWN SPECIES CROSS REACTIVITY: Known to cross-react with rat
면역원
애플리케이션
Immunocytochemistry: CBL 440 has been used in immunocytochemistry of vibratome sections of rat brains following either surgical damage to one of the hemispheres (where CBL 440 detects c-fos and c-fos related proteins in the nuclei of neurons in the damaged hemisphere) or kainic acid treatment.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
물리적 형태
저장 및 안정성
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable