BM-1SP
Auto2D® Solution Chip Plus
Auto2D® 2-D Electrophoresis Device
동의어(들):
2D Electrophoresis, 2DE, Electrode, IEF, SDS-PAGE, Solution Chip, Solution Chip Plus, Tray
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩157,224
₩157,224
예상 입고일2025년 3월 07일세부사항
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩157,224
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.22
₩157,224
예상 입고일2025년 3월 07일세부사항
추천 제품
제품 라인
Auto2D®
호환성
Auto2D® 2-D Electrophoresis Device
저장 온도
room temp
일반 설명
Solution Chip Plus is used for applying solution on the Auto2D® 2-D Electrophoresis Device when running the system with "Auto2D Plus" mode.
애플리케이션
- Differential proteomic analysis
- Post-translational modification
- Protein Isoforms
- Western Blotting
법적 정보
Auto2D is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany