BM-1RYSJ1
Auto2D® Glycine Type Reagent Kit
reagent kit for the Auto2D® 2-D Electrophoresis Device
동의어(들):
2D Electrophoresis, 2DE, 2DE Reagent, Glycine, Tris-Glycine, Tris-Glycine Reagent Kit
크기 선택
₩790,888
예상 입고일2025년 5월 29일세부사항
크기 선택
About This Item
₩790,888
예상 입고일2025년 5월 29일세부사항
추천 제품
제품 라인
Auto2D®
기술
SDS-PAGE: suitable
western blot: suitable
저장 온도
2-8°C
일반 설명
애플리케이션
- Differential proteomic analysis
- Post-translational modification
- Protein Isoforms
- Western Blotting
성분
- Rehydration Solution Kit
- DTT Kit
- Glycine Type Equilibration Buffer
- Anode + Buffer
- Glycine Type Cathode - Buffer
법적 정보
면책조항
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
시험 성적서(COA)
문서
Auto2D® automates difficult 2D electrophoresis methods for protein localization with high reproducibility in under two hours.
Auto2D® 2D 전기영동 기기는 어려운 2D 전기영동법을 빠르면서도 쉽고 재현성 있는 방법으로 완전히 자동화합니다. Auto2D® 시스템을 사용하면 찾기 어려운 단백질을 찾아내는 데 2시간도 걸리지 않으며 재현성이 높습니다.
프로토콜
The Auto2D® Automated 2-D Gel Electrophoresis Device video and detailed protocol provide reliable methods to prepare your samples and operate the Auto2D® Device.
관련 콘텐츠
automated-2d-gel-electrophoresis-device
automated-2d-gel-electrophoresis-device
Auto2D® 2-D Gel Electrophoresis Device frequently asked questions for 2-D PAGE and additional 2DE protein separation workflow needs.