주요 문서
BI0222
Sigma-Aldrich
Capping Reagent A THF/Pyridine/Acetic Anhydride
Biosynthesis Novabiochem®
동의어(들):
dna
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116006
제품 BI0222은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
제품 라인
Novabiochem®
양식
liquid
반응 적합성
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
전이 온도
flash point -21.5 °C (THF)
배송 상태
ambient
저장 온도
2-30°C
애플리케이션
BI0222-0201 is packaged in 24/400 glass bottles
BI0222-0450 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0221-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
분석 메모
Assay (acetic anhydride): 9.5-10.5% v/v
Assay (pyridine): 9.5-10.5% v/v
Assay (tetrahydrofuran): 79-81% v/v
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 300ppm max
법적 정보
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
-6.7 °F - closed cup - (THF)
Flash Point (°C)
-21.5 °C - closed cup - (THF)