생물학적 소스
goat
Quality Level
결합
peroxidase conjugate
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
secondary antibodies
클론
polyclonal
양식
lyophilized
종 반응성
human
제조업체/상표
Chemicon®
농도
1.0 mg/mL
기술
ELISA: suitable
western blot: suitable
동형
IgG
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
관련 카테고리
일반 설명
특이성
The reagent is an affinity purified antibody from goat. The purified antibody is conjugated to horseradish peroxidase (HRP) and stabilized in buffer.
애플리케이션
Immunohistochemistry: 1:200-1:500 (1-4)
Immunocytochemistry: 1:200-1:500 (1-4)
Western Blot, chromogenic: 1:200-1-500
Western Blot, chemiluminescent: 1:2,000-1:5,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
0.01M PBS, PH7.1, with 15mg/mL BSA
저장 및 안정성
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
Products and support for mpox research, offering world-class reagents for immunoassay and molecular assay development.