주요 문서
AP1062
Sigma-Aldrich
PhosphoDetect Anti-PDH-E1α (pSer²⁹³) Rabbit pAb
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μL
₩693,042
₩693,042
예상 입고일2025년 12월 01일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 μL
₩693,042
About This Item
UNSPSC 코드:
51111800
NACRES:
NA.41
₩693,042
예상 입고일2025년 12월 01일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable