주요 문서
AG918
Sigma-Aldrich
β Amyloid 1-40, aβ, F4W, TFA, recombinant human
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
human
Quality Level
분석
>97%
양식
powder
제조업체/상표
Chemicon®
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
유전자 정보
human ... APP(351)
일반 설명
Beta Amyloid (1-40), mutant, F4W, TFA
MOL. WT.: 4367.37 Da by Mass Spec Analysis (theoretical 4368.9)
SEQUENCE: Asp-Ala-Glu-Trp-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val
PEPTIDE CONTENT: 1 mg per vial; salt content is <10%
COUNTER ION: TFA
법적 정보
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable