ABE30
Anti-RNA polymerase II subunit B1 Antibody, clone 4F8
from rabbit, purified by affinity chromatography
동의어(들):
polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide A, 220kDa, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II subunit B1, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase II
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
rat (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
포장
antibody small pack of 25 μg
기술
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... POLR2B(5431)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
품질
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RNA polymerase II subunit B1 on 10 µg of HeLa nuclear extract.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
HeLa nuclear extract
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable