항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
rat, mouse
제조업체/상표
Chemicon®
기술
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
mouse ... Cnr1(12801)
일반 설명
특이성
SPECIES REACTIVITIES: The immunogen peptide is 100% conserved mouse, 94% in monkey and human, 88% in zebra finch, 75% in feline and newt, (salamander) and 73% in puffer fish. Reactivity with other species has not been confirmed.
면역원
1990; Shire et al. 1995; Matsuda et al. 1990; Ho et al. 1996; Chakraborty et al. 1995).
애플리케이션
Neuroscience
Neuroinflammation & Pain
Neurotransmitters & Receptors
Immunohistochemistry: not tested. It is recommended that the antibody be tried at 2-10 μg/mL on paraformaldehyde fixed tissue.
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng control peptide (Catalog number AG213) per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
물리적 형태
저장 및 안정성
기타 정보
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable