AABP02500
MCE Membrane Filter, 0.8 μm Pore Size
MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic, black
동의어(들):
MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.8 µm pore size
크기 선택
₩318,609
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
크기 선택
About This Item
₩318,609
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
추천 제품
material
black filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
Quality Level
설명
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, 100 discs
무균
non-sterile
특징
hydrophilic
제조업체/상표
MF-Millipore™
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
파라미터
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
직경
25 mm
필터 직경
25 mm
두께
150 μm
중량 추출물
4%
색상
black
Matrix
MF-Millipore™
공극 크기
0.8 μm pore size
82 % porosity
버블 포인트(bubble point)
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
환경친화적 대안 카테고리
배송 상태
ambient
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
- Applicable for biological and environmental monitoring.
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods.
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3