주요 문서
96100033
Millipore
Vantage L Maintenance Kit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151816
eCl@ss:
32011301
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제조업체/상표
Vantage
기술
protein purification: suitable
성분
includes 1 flow tube adapter, 1 seal adjust knob, 1 union, 2 flangeless nuts, 4 ferrules and 3 m tubing