주요 문서
96100008
Millipore
Vantage L Column Tube Extension Kit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151816
eCl@ss:
32011301
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제조업체/상표
Vantage
기술
protein purification: suitable
직경
2.2 cm (0.9 in.)