주요 문서
902592
Supelco
Dip tube
for use with 185 L stainless steel barrels
동의어(들):
Dip tube 185 l barrel for threaded adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121516
NACRES:
NB.51
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
호환성
for use with 185 L stainless steel barrels
배송 상태
ambient
저장 온도
no temp limit
관련 카테고리
일반 설명
To customize the withdrawal systems for every requirement, we provide customers with the appropriate dip tubes for each package size suitable for the various withdrawal systems. Dip tube for withdrawal system 1.06710.0001