주요 문서
8.56144
Sigma-Aldrich
H-Phe-H NovaSyn® TG resin
Novabiochem®
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩349,668
₩349,668
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩349,668
About This Item
UNSPSC 코드:
12352209
NACRES:
NA.22
₩349,668
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
제품 라인
NovaSyn® TG
Novabiochem®
양식
beads
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
제조업체/상표
Novabiochem®
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
일반 설명
Pre-loaded resin for synthesis of peptides containing C-terminal phenylalaninal
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
결합
Replaces: 04-12-3721
분석 메모
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.15 - 0.25 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
The base resin is amino PEG-PS copolymer (90µm).
법적 정보
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable