주요 문서
8.53039
Sigma-Aldrich
Boc-Asn-OH
Novabiochem®
동의어(들):
Boc-Asn-OH, N-α-t.-Boc-L-asparagine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩74,095
₩74,095
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩74,095
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H16N2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
232.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
EC 인덱스 번호:
231-405-2
NACRES:
NA.22
₩74,095
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
제품 라인
Novabiochem®
분석
≥98% (TLC)
양식
powder
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
제조업체/상표
Novabiochem®
bp
482 °C/1013 hPa
mp
170-175 °C
전이 온도
flash point 245 °C
응용 분야
peptide synthesis
작용기
amide
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N([C@@H](CC(=O)N)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H16N2O5/c1-9(2,3)16-8(15)11-5(7(13)14)4-6(10)12/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,12)(H,11,15)(H,13,14)/t5-/m0/s1
InChI key
FYYSQDHBALBGHX-YFKPBYRVSA-N
일반 설명
Building block for introduction of asparagine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
결합
Replaces: 04-12-0008
분석 메모
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -8.0 - -6.0 °
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
법적 정보
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable