문서
719749
Sigma-Aldrich
2, 2′-Thiodiethanol-13C4
99 atom % 13C, 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
S(13CH213CH2OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
126.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
98% (CP)
형태
liquid
기술
bio NMR: suitable
bp
164-166 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.26 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+4
SMILES string
O[13CH2][13CH2]S[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C4H10O2S/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI key
YODZTKMDCQEPHD-JCDJMFQYSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable