주요 문서
8.52414
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cav(Boc)-OH
Novabiochem®
동의어(들):
Fmoc-Cav(Boc)-OH
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩958,668
₩958,668
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩958,668
About This Item
UNSPSC 코드:
12352209
NACRES:
NA.22
₩958,668
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
제품 라인
Novabiochem®
양식
powder
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
제조업체/상표
Novabiochem®
응용 분야
peptide synthesis
작용기
amine
저장 온도
15-25°C
일반 설명
Building block for introduction of canavanine by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
분석 메모
Color (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (HPLC): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clear soluble
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(157B)): ≥ 98 %
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -21.0 - -17.0 °
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
법적 정보
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable