주요 문서
8.51068
Sigma-Aldrich
mono-Fmoc 1,5-diaminopentane hydrochloride
Novabiochem®
동의어(들):
mono-Fmoc 1,5-diaminopentane hydrochloride, Fmoc-NH(CH 2) 5NH 2 · HCl
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩172,652
25 G
₩2,751,767
₩172,652
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩172,652
25 G
₩2,751,767
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H24N2O2 · xHCl
CAS Number:
Molecular Weight:
324.42 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
NACRES:
NA.22
₩172,652
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
제품 라인
Novabiochem®
분석
≥98% (TLC)
양식
powder
반응 적합성
reagent type: spacer
제조업체/상표
Novabiochem®
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[N+H3]CCCCCNC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C20H24N2O2.ClH/c21-12-6-1-7-13-22-20(23)24-14-19-17-10-4-2-8-15(17)16-9-3-5-11-18(16)19;/h2-5,8-11,19H,1,6-7,12-14,21H2,(H,22,23);1H
InChI key
MYVDRDMFYHOZBJ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Diaminopentane monoprotected with base-labile Fmoc protecting group.
결합
Replaces: 01-63-0075
분석 메모
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
법적 정보
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
질문
  1. Bonjour, Connaissez-vous les conditions de solubilisation de ce peptide? Merci.Cdlmt.
    1 답변
    1. Solubility data for the peptide is limited to the solvent system used in thin-layer chromatography analysis of the product: chloroform, methanol, and acetic acid in the ratio of 15:4:1.